Learn More
Alcohol 4-hidroxibencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Hydroxybenzyl alcohol is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El alcohol 4-hidroxibencílico también se utiliza como una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (6,7 mg/ml a 20 °C), dioxano (100 mg/ml), 1N NaOH (50 mg/ml), DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de cloruros ácidos, anhídridos ácidos, bases y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzyl alcohol |
| Punto de fusión | 114°C to 122°C |
| Punto de ebullición | 251°C to 253°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1858967 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water (6.7mg/ml at 20°C),dioxane (100mg/ml),1N NaOH (50mg/ml),DMSO,and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.14 |
| Porcentaje de pureza | 99% |