Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoilacrílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410348 25 g 25 g
11490338 1 g 1 g
11400348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24519.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24849-48-7 | C10H7O4 | 191.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24849-48-7
Fórmula molecular C10H7O4
Peso molecular (g/mol) 191.16
Número MDL MFCD00460607
Clave InChI LQCBGQDCRBYBMK-AATRIKPKSA-M
Nombre IUPAC (2E)-4-(4-hidroxifenil)-4-oxobut-2-enoato
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoylacrylic acid
Punto de fusión 197°C to 198°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%