Learn More
Cloruro de 4-hidroxibenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzoyl Chloride |
| CAS | 28141-24-4 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | p-Hydroxybenzoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-hidroxibenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.566 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.998 |