Learn More
4-hidroxibenzotrifluoruro, Mikromol™
Código de producto. 30462676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462676 4 x 25 mg -
18083500 100 mg 100 miligramos
18041610 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462676 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.0500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxibenzotrifluoruro, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxybenzotrifluoride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 F3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 162.11
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0292 g/mol