Learn More
4-hidroxibenzotrifluoruro, Mikromol™
Código de producto. 18083500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083500 100 mg 100 miligramos
18041610 25 mg 25 miligramos
30462676 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083500 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.05
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxibenzotrifluoruro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxybenzotrifluoride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 F3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
SMILES Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 162.11
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0292 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.