Learn More
4-hidroxibenzotrifluoruro, LoGiCal
Código de producto. 30458159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458159 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458159 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0256.05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzotrifluoride
CAS 402-45-9
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxybenzotrifluoride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 F3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)phenol (ACI), p-Cresol, α,α,α-trifluoro- (7CI, 8CI), NSC 88303, p-Hydroxybenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenol, α,α,α-Trifluoro-4-cresol, α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
Tipo de solución Neat
SMILES Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)fenol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 162.11
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0292 g/mol