Learn More
4-Hidroxibenzofenona, TRC
Código de producto. 30401517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401517 25 g
30395061 100 g
30398578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82930525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137-42-4
Fórmula molecular C13 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 198.2173
Sinónimo Benzophenone, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), Benzophenone, p-hydroxy- (3CI), (4-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone, 4-Benzoylphenol, 4-Hydroxybenzophenone, 4-Hydroxyphenyl phenyl ketone, 4'-Hydroxybenzophenone, N-(4-Hydroxylphenyl)-N'-phenylurea, NSC 1887, p-Benzoylphenol, p-Hydroxybenzophenone
Nombre IUPAC (4-hidroxifenilo)-fenilmetanona
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0681
Porcentaje de pureza >95%