Learn More
4-Hidroxibenzofenona-D4, TRC
Código de producto. 30389188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389188 1 mg
30390303 10 mg
30396220 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30389188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8293061MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93496-64-1
Fórmula molecular C13H6D4O2
Peso molecular (g/mol) 202.24
Sinónimo (4-Hydroxyphenyl)phenyl-methanone-d4, 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylmethanone-d4, 4-Benzoylphenol-d4, NSC 1887-d4, p-Benzoylphenol-d4, p-Hydroxybenzophenonfe-d4
Nombre IUPAC Fenil-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)metanona
SMILES O=C(C1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzophenone-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H/i6D,7D,8D,9D
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0932
Porcentaje de pureza >95%