Learn More
4-hidroxibenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497397 1000 g 1000 g
11407407 50 g 50 g
11417407 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15096.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1137-42-4 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
4-Hydroxybenzophenone is used in the field of organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate of clomifene citrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxibenzofenona se utiliza en el campo de la síntesis orgánica. Se utiliza como intermediario farmacéutico del citrato de clomifeno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137-42-4
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00002355
Clave InChI NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzophenone, 4-benzoylphenol, 4-hydroxyphenyl phenyl methanone, p-benzoylphenol, p-hydroxybenzophenone, methanone, 4-hydroxyphenyl phenyl, 4-hydroxyphenyl phenylmethanone, benzophenone, 4-hydroxy, unii-04r2lws0ms, 4'-hydroxybenzophenone
PubChem CID 14347
ChEBI CHEBI:34421
Nombre IUPAC (4-hidroxifenilo)-fenilmetanona
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzophenone
Punto de fusión 132°C to 135°C
Punto de ebullición 260°C to 262°C (24 mmHg)
Cantidad 1000 g
Beilstein 777776
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%