Learn More
4-Hidroxibenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432468 500 g 500 g
11384709 50 g 50 g
11422468 100 g 100 g
11394709 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11432468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15803.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 767-00-0 | C7H5NO | 119.123 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzonitrilo se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica. También se utiliza en cosméticos como un antiséptico y desinfectante. Se trata de una materia prima para la preparación de bomoxinil e ioxinil.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 767-00-0
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.123
Número MDL MFCD00002312
Clave InChI CVNOWLNNPYYEOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanophenol, p-hydroxybenzonitrile, p-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy, benzonitrile, p-hydroxy, 4-cyano phenol, 4-hydroxybenzoic acid nitrile, 4-hydroxy-benzonitrile, 4-hydroxy benzonitrile, 4-hydroxybenzenecarbonitrile
PubChem CID 13019
ChEBI CHEBI:38622
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 500 g
Beilstein 386130
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza ≥98%