Learn More
Éster propílico del ácido 4-hidroxibenzoico sódico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30317947 250 mg
1 options
Código de producto. 30317947 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14229230
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-69-9
Nombres de analitos o componentes Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H11 O3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sodium Propyl Parahydroxybenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES [Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
Nombre IUPAC 4-propoxicarbonilfenolato de sodio
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 202.18
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202,0606 g/mol