Learn More
Éster propílico del ácido 4-hidroxibenzoico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309086 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309086 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14229200AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Nombres de analitos o componentes Propyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O3
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Propil 4-hidroxibenzoato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 180.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,0786 g/mol