Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico, Mikromol™
Código de producto. 17961696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961696 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17961696 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0045.010250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-hidroxibenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxybenzoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid, Salicylic Acid USP Related Compound A, Salicylic Acid USP RC A, SKF-29685, CCI 23875, Ph Eur Salicylic Acid Impurity A, GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Salicylic Acid Related Compound A, Acetylsalicylic Acid Impurity A, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity A, Salicylic Acid Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 138.12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0317 g/mol