Learn More
Éster metílico del ácido 4-hidroxibenzoico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316996 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316996 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14229000AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Nombres de analitos o componentes Methyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol