Learn More
4-Hydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16413469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16413469 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16413469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0264
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
4-Hydroxybenzoic acid, a phenolic derivative of benzoic acid, could inhibit most gram-positive and some gram-negative bacteria, with an IC50 of 160 μg/mL.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic acid
CAS 99-96-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (868.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation