Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico, LoGiCal
Código de producto. 30464251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464251 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464251 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0045.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic Acid
CAS 99-96-7
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxybenzoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxibenzoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 138.12
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0317 g/mol