Learn More
Hidracida de ácido 4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10487690 100 g Frasco de plástico 100 g
10122250 25 g Frasco de plástico 25 g
10318793 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10487690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    170.65€ / 100 g
    Ahorro 29.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5351-23-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00007605
Clave InChI ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260.0°C to 264.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CONHNH2
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 174
Información de solubilidad Solubility in water: 26.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino