Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10754051 500 g Frasco de plástico 500 g
10676882 100 g Frasco de plástico 100 g
10060970 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10754051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120995000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-96-7
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002547
Clave InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 214.0°C to 217.0°C
Color Marfil a blanco
Temperatura de inflamación 199°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 10, 149
Índice Merck 15, 4850
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1