Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434694 5000 g 5000 g
11424694 250 g 250 g
11414694 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11434694 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13700.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxibenzoico se utiliza como intermedio para colorantes, antisépticos e ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza como conservante de alimentos, inhibidor de corrosión, antioxidante y emulsionante. Reacciona con ácido 6-hidroxinaftaleno-2-carboxílico para preparar fibra Vectran, un poliéster aromático. Actúa como precursor para preparar p-hidroxifenilbenzoato, cloruro de p-acetoxibenzoilo y 4,4′-dihidroxibenzofenona. Además, se utiliza en aditivos de pintura, aditivos de revestimiento, ayudas para el procesamiento, productos eléctricos y electrónicos. Asimismo, actúa como conservante en cosméticos y algunas soluciones oftálmicas.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, etanol, éter, n-butanol y acetona. Ligeramente soluble en cloroformo. Insoluble en disulfuro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-96-7
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002547
Clave InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 213°C to 218°C
Temperatura de inflamación 199°C (390°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5000 g
Beilstein 970950
Índice Merck 14,4812
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99%