Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Código de producto. 30135277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135277 100 mg 100 miligramos
30010959 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH808453100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287399-29-5
Fórmula molecular 13C6 C H6 O3
Peso molecular (g/mol) 144.08
Sinónimo Benzoic-1,2,3,4,5,6-13C6 acid, 4-hydroxy- (9CI), p-Salicylic acid-13C6 (phenyl-13C6), 4-Carboxyphenol-13C6, 4-Hydroxybenzene-13C6-carboxylic acid, p-Carboxyphenol-13C6, p-Hydroxybenzoic acid-13C6, 4-Hydroxy-1,2,3,4,5,6-13C6-benzoic acid
Nombre IUPAC 4-hidroxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-ácido carboxílico
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic acid phenyl-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0518
Porcentaje de pureza >95%