Learn More
4-hidroxibenzohidrazida (p-hidroxibenzohidrazida), Mikromol™
Código de producto. 30050042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050042 25 mg 25 miligramos
17982546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050042 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0574.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-hidroxibenzohidrazida (p-hidroxibenzohidrazida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
CAS 5351-23-5
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
SMILES NNC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzohidrazida
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0586 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.