Learn More
4-hidroxibenzimidamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzimidamide |
| CAS | 15535-98-5 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, Benzamidine, p-hydroxy- (8CI), 4-Hydroxybenzenecarboximidamide, 4-Amidinophenol, 4-Hydroxybenzamidine, p-Amidinophenol, p-Hydroxybenzamidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H3,8,9) |
| SMILES | C1=CC(=O)C=CC1=C(N)N |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0637 |