Learn More
4-hidroxibenzhidrazida, TRC
Código de producto. 30137691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137691 100 g 100 g
30132744 25 g 25 g
30005606 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH829100100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5351-23-5
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo 4-Hydroxybenzohydrazide, Nifuroxazide Imp. A (EP), p-Hydroxybenzohydrazide, Benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, Benzoic acid, p-hydroxy-, hydrazide (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxybenzoyl)hydrazine, (p-Hydroxybenzoyl)hydrazine, 4-Hydroxybenzhydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzoyl hydrazide, INHd 25, NSC 647, p-Hydroxybenzhydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, p-Hydroxybenzoic hydrazide, p-Hydroxybenzoyl hydrazide
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzohidrazida
SMILES NNC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzohydrazide (p-Hydroxybenzohydrazide)
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586