Learn More
4-Hidroxibenzhidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420623 500 g 500 g
11400623 25 g 25 g
11410623 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12702.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5351-23-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007605
Clave InChI ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzhydrazide
Punto de fusión ∼267°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 473052
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%