Learn More
4-Hidroxibenzhidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410623 100 g 100 g
11400623 25 g 25 g
11420623 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12702.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.52€
    105.65€ / 100 g
    Ahorro 22.87€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5351-23-5
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007605
Clave InChI ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzhydrazide
Punto de fusión ∼267°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 473052
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzhydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzohydrazide