Learn More
Sal sódica del ácido 4-hidroxibencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 825-90-1 |
| Fórmula molecular | C6H5NaO4S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Sodium 4-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxybenzenesulfonate, Sodium p-Hydroxyphenylsulfonate, Sodium p-Phenolsulfonate, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Monosodium Salt, p-Hydroxybenzenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Phenolsulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O4S.Na/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibencenosulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 196.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9806 |