Learn More
Sal de Amonio con Ácido 4-Hidroxibenzenosulfónico, TRC
Código de producto. 30400110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400110 50 g -
30390184 5 g -
30399983 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80781550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 856777-15-6
Fórmula molecular C6H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 191.2
Sinónimo p-Hydroxy-benzenesulfonic Acid Ammonium Salt
Nombre IUPAC amonio 4-hidroxibenzenosulfonato
SMILES O=S(C1=CC=C(O)C=C1)([O-])=O.[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid Ammonium Salt
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O4S.H3N/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4,7H,(H,8,9,10);1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.03