Learn More
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico (85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-67-9 |
| Fórmula molecular | C6H6O4S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxyphenylsulfonic acid, 4-Phenolsulfonic acid, NSC 227908, p-Hydroxybenzenesulfonic acid, p-Phenolsulfonic acid, p-Sulfophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10) |
| SMILES | CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-hidroxibencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9987 |