Learn More
Ácido 4-hidroxibencenosulfónico, 65 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416368 1 L 1 litro
15406368 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59917.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-67-9 | C6H6O4S | 174.17 g/mol
4-Hydroxybenzenesulfonic Acid is used as a redox-mediator in the laccase-catalyzed degradation of indigo, a textile dye. Also used in oilfield chemicals, metal working, and as a polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxibencenosulfónico se utiliza como mediador de redox en la degradación de índigo catalizada con lacasa, un tinte textil. También se usa en productos químicos para campos petrolíferos, trabajo de metales y como catalizador de polimerización.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-67-9
Fórmula molecular C6H6O4S
Peso molecular (g/mol) 174.17
Número MDL MFCD00007506
Clave InChI FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenolsulfonic acid, phenolsulfonic acid, 4-phenolsulfonic acid, p-sulfophenol, sulfocarbolic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydroxy, p-hydroxybenzenesulfonic acid, phenol-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonic acid
PubChem CID 4765
ChEBI CHEBI:32354
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxibencenosulfónico
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzenesulfonic acid
Densidad 1.337 g/mL
Índice de refracción 1.489
Cantidad 1 L
Número UN UN1803
Beilstein 1869034
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.17
Porcentaje de pureza 65%
Forma física Líquido