Learn More
Ácido 4-hidroxibencenoborónico, TRC
Código de producto. 30391286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391286 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30391286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9495551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
CAS 71597-85-8
Fórmula molecular C6H7BO3
Cantidad 1 g
Sinónimo B-(4-hydroxyphenyl)-boronic acid, p-Hydroxy-benzeneboronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)-boronic Acid, (4-Hydroxyphenyl)boronic Acid, (p-Hydroxyphenyl)boronic Acid, 4-Hydroxybenzeneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H
SMILES OB(O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Ácido (4-hidroxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 137.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0488