Learn More
Ácido 4-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398336 1 g 1 g
11308346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15594.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71597-85-8 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
4-Hydroxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura coupling and Stille coupling and potential for introducing different alkyl groups, palladium-catalyzed aminocarbonylation and cross-coupling reactions, bio-supported palladium nanoparticles as phosphine-free catalyst for Suzuki reaction in water and Cu2O-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling of tetrazoles. It is also used in preparation of rod-like dendronized polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxibencenoborónico se utiliza para el acoplamiento de Suzuki-Miyaura y el acoplamiento Stille. Tiene un posible uso para introducir diferentes grupos de alquilos, aminocarbonilación catalizada por paladio y reacciones de acoplamiento cruzado, nanopartículas de paladio biosoportadas como catalizador libre de fosfina para la reacción de Suzuki en agua yel acoplamiento oxidativo aerobio catalizado Cu2O de tetrazoles. También se utiliza en la preparación de polímeros desdronizados de tipo bastón.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71597-85-8
Fórmula molecular C6H7BO3
Peso molecular (g/mol) 137.93
Número MDL MFCD01074628
Clave InChI COIQUVGFTILYGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-boronophenol, 4-hydroxyphenyl boranediol, p-hydroxyphenylboronic acid, 4-hydroxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 4-hydroxyphenyl, pubchem1729, acmc-209ojb
PubChem CID 2734360
Nombre IUPAC Ácido (4-hidroxifenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∽285°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2963491
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.93
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxybenzeneboronic acid