Learn More
4-hidroxibenzamidina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzamidine, Hydrochloride |
| CAS | 38148-63-9 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5;/h1-4,10H,(H3,8,9);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4-hidroxibencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 172.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0403 |