Learn More
Clorhidrato de 4-hidroxibenzamidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474157 10 g 10 g
15464157 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31566.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38148-63-9 | C7H9ClN2O | 172.61 g/mol
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate and used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-hidroxibenzamidina se utiliza como intermedio farmacéutico y en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38148-63-9
Fórmula molecular C7H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 172.61
Número MDL MFCD00136405
Clave InChI OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride
PubChem CID 5493520
Nombre IUPAC 4-(diaminometilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC(N)=C1C=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Punto de fusión 221°C to 224°C
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza 95%