Learn More
4-hidroxibenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzamide |
| CAS | 619-57-8 |
| Fórmula molecular | C7H7NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Carbamoylphenol, NSC 524134, SR 4328, p-Hydroxybenzamide, p-Hydroxybenzoic Acid Amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4,9H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 137.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0477 |