Learn More
4-Hidroxibenzamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411267 5 g 5 g
11421267 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24222.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-57-8 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-57-8
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00007997
Clave InChI QXSAKPUBHTZHKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 4-hydroxy, 4-hydroxy-benzamide, p-hydroxybenzamide, unii-9ou5yd093j, 4-hydroxy benzamide, 1,3,4,9-tetrahydro-2-hydroxybenzoyl-9-4-hydroxyphenyl methyl-6-methoxy-2h-pyrido 3,4-b indole, 4-oxidanylbenzamide, acmc-1apvc, para-hydroxybenzoic amide
PubChem CID 65052
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzamide
Punto de fusión 159°C to 162°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1906921
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxybenzamide