Learn More
4-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30398149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398149 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30398149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82897010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C7 H6 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), 4-Formylphenol, NSC 2127, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 122.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0368
Porcentaje de pureza >95