Learn More
4-hidroxibenzaldehído-alfa,2,3,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzaldehyde-d5 |
| CAS | 298704-22-0 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde-formyl,2,3,5,6-d5, 4-hydroxy- (9 CI, ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-formyl,2,3,5,6-d5 (ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-d5, 4-Hydroxybenzaldehyde-α,2,3,5,6-D5, 4-(Formyl-d)phenol-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]C(=O)c1c([2 H])c([2 H])c(O)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | deuterio-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 127.152 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.068 g/mol |
| Mostrar más |