Learn More
4-Hidroxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521421 50 g Frasco de plástico 50 g
10184460 250 g Frasco de plástico 250 g
10448720 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11954791 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10521421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162770500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-08-0
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Clave InChI RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 114.0°C to 118.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CHO
Cantidad 50 g
Beilstein 08,64
Índice Merck 15,4849
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (30°C). Other solubilities: 36.8g/L benzene (65°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.