Learn More
4-Hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304719 25 g 25 g
11400104 100 g 100 g
11410104 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13580.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
4-Hydroxybenzaldehyde is used as a chemical that maintains bactericidal activity when tested against certain bacteria strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzaldehído se utiliza como un químico que mantiene la actividad bactericida cuando se prueba contra determinadas cepas bacterianas.
Solubilidad
Soluble en agua (13,8 g/l), éter, alcohol y acetona.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-08-0
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.123
Número MDL MFCD00006939
Clave InChI RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 115°C to 119°C
Densidad 1.129
Punto de ebullición 191°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 174°C (345°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 471352
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,4811
Información de solubilidad Soluble in water(13.8g/L),ether,alcohol,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 98%