Learn More
4-hidroxibenzaldehído-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzaldehyde-d4 |
| CAS | 284474-52-8 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H2 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde-2,3,5,6-d4, 4-hydroxy- (9 CI, ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Hydroxybenzaldehyde-d4, 4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-D4, 4-Formylphenol-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C=O)c([2 H])c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 126.146 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.062 g/mol |
| Mostrar más |