Learn More
4-hidroxibenzaldehído-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-benzaldehyde [7-13C] |
| CAS | 152404-52-9 |
| Fórmula molecular | 13C C6 H6 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzaldehyde-formyl-13C, 4-hydroxy- (9CI), 4-Hydroxybenzaldehyde-α-13C, 4-Hydroxybenzaldehyde-13C, 4-Hydroxybenzaldehyde-formyl-13C, 4-(Formyl-13C)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1 |
| SMILES | Oc1ccc([13CH]=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 123.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0401 |