Learn More
Hidrato de ácido 4'-hidroxiazobenceno-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxyazobenzene-4-carboxylic acid hydrate |
| CAS | 1899039-20-3 |
| Fórmula molecular | C13H12N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10N2O3.H2O/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18;/h1-8,16H,(H,17,18);1H2 |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(N=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.[H]O[H] |
| Nombre IUPAC | hidrato de ácido 4-((4-hidroxifenil)diazenil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.08 |