Learn More
4-hidroxiantipirina, TRC
Código de producto. 17990885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990885 250 mg 250 miligramos
17900735 500 mg 500 miligramos
17983125 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH801805250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1672-63-5
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 204.2252
Sinónimo Antipyrine, 4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dihydro-4-hydroxy-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-Hydroxy-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl pyrazoline, 4-Hydroxyantipyrine, 4-Hydroxyphenazone, NSC 174055
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-una
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyantipyrine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899