Learn More
4-(hidroxiacetil)morfolina, Mikromol™
Código de producto. 30051589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051589 25 mg 25 miligramos
30051252 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051589 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0267.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(Hidroxiacetil)morfolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxyacetyl)morpholine
CAS 51068-78-1
Nombres de analitos o componentes 4-(Hydroxyacetyl)morpholine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H11 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxy-1-(4-morpholinyl)-ethanone, Morpholine, 4-(hydroxyacetyl)- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO3/c8-5-6(9)7-1-3-10-4-2-7/h8H,1-5H2
SMILES OCC(=O)N1CCOCC1
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-morfolin-4-iletanona
Peso molecular (g/mol) 145.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0739 g/mol