Learn More
4'-hidroxiacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxyacetophenone |
| CAS | 99-93-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H8 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Show More |