Learn More
4'-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30408152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408152 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30408152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7399805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyacetophenone
CAS 99-93-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. E (EP), 4-Hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524
Porcentaje de pureza >95