Learn More
4'-Hidroxiacetofenona Oxima, TRC
Código de producto. 30138117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138117 250 mg 250 miligramos
30003999 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH741050250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34523-34-7
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone oxime, Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-, oxime, Acetophenone, 4'-hydroxy-, oxime (7CI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-ethanone oxime, 4'-Hydroxyacetophenone oxime, NSC 77904, p-Hydroxyacetophenone oxime
Nombre IUPAC 4-[(Z)-N-hidroxi-C-metilcarbonimidilo]fenol
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Porcentaje de pureza >95%