Learn More
4'-Hidroxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4′-la hidroxiacetofenona se ha utilizado como componente cetona en la preparación de hidrocloruros de 1-aril-3-fenetilamina-1-propanona, agentes citotóxicos potenciales, a través de reacciones de Manlich.
Solubilidad
Soluble en 95 % etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxyacetophenone |
| Punto de fusión | 106°C to 108°C |
| Punto de ebullición | 286°C |
| Temperatura de inflamación | 166°C (330°F) |
| Cantidad | 1000 g |
| Beilstein | 774355 |
| Información de solubilidad | Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.15 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- 4'-Hydroxyacetophenone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Hydroxyacetophenone