Learn More
4'-Hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10785211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10448490 100 g Frasco de plástico 100 g
10736371 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10785211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150400050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-93-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002359
Clave InChI TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
PubChem CID 7469
ChEBI CHEBI:28032
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107°C to 111°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 147°C to 148°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 166°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4COCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 87
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (22°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.