Learn More
4-Hidroxixi, TRC
Código de producto. 30135937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135937 10 mg 10 miligramos
30003891 5 mg 5 miligramos
30011713 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99630010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145356-32-7
Fórmula molecular C12 H16 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 236.33
Nombre IUPAC 4-(5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina-2-ilamino)-3,5-dimetilfenol
SMILES Cc1cc(O)cc(C)c1NC2=NCCCS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy Xylazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2OS/c1-8-6-10(15)7-9(2)11(8)14-12-13-4-3-5-16-12/h6-7,15H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0983
Porcentaje de pureza >95%